3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR960480-1G OR960480-250MG OR960480-5G
APOSOR960480-1GEA 219 CHF
APOSOR960480-1G APOSOR960480-250MG APOSOR960480-5G
3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 95%
3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Formel: C7H4BrNO2S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 332099-36-2