4-Bromofuran-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960467-100MG OR960467-1G OR960467-250MG
APOSOR960467-100MGEA 174 CHF
APOSOR960467-100MG APOSOR960467-1G APOSOR960467-250MG
4-Bromofuran-2-one 95%
4-Bromofuran-2-one
Formel: C₄H₃BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109368
CAS-Nummer: 56634-50-5