2-Bromocyclohex-2-en-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960465-1G
OR960465-5G
APOSOR960465-1GEA
314
CHF
APOSOR960465-1G
APOSOR960465-5G
2-Bromocyclohex-2-en-1-one 97%
2-Bromocyclohex-2-en-1-one
Formel:
C₆H₇BrO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11109363 CAS-Nummer: 50870-61-6 |