5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960453-1G OR960453-250MG
APOSOR960453-1GEA 90.5 CHF
APOSOR960453-1G APOSOR960453-250MG
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08448181
CAS-Nummer: 5744-70-7