7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960451-1G OR960451-5G
APOSOR960451-1GEA 29.3 CHF
APOSOR960451-1G APOSOR960451-5G
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₆H₂BrClN₂S
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08273917
CAS-Nummer: 31169-27-4