2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Phenylpyrimidin-2-amine
OR960387-1G
OR960387-5G
APOSOR960387-1GEA
119
CHF
APOSOR960387-1G
APOSOR960387-5G
2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
2-(N-Anilino)pyrimidine
Formel:
C₁₀H₉N₃ MW: 171,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01646270 CAS-Nummer: 57356-49-7 |