1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Oxan-2-yl)pyrazole-5-carbaldehyde
OR960152-1G OR960152-5G
APOSOR960152-1GEA 201 CHF
APOSOR960152-1G APOSOR960152-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-carbaldehyd 98%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07186538
CAS-Nummer: 957483-88-4