[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(Ethanesulphonyl)aniline
OR960089-10G
OR960089-1G
OR960089-5G
APOSOR960089-10GEA
1040
CHF
APOSOR960089-10G
APOSOR960089-1G
APOSOR960089-5G
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine
Formel:
C₈H₁₁NO₂S MW: 185,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01670261 CAS-Nummer: 6334-01-6 |