2'-Brom-5'-methoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)ethanone
OR9600-1G
OR9600-5G
APOSOR9600-1GEA
81.9
CHF
APOSOR9600-1G
APOSOR9600-5G
2'-Brom-5'-methoxyacetophenon
2'-Brom-5'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.0706 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683853 CAS-Nummer: 6342-63-8 |