N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
OR959974-10G
OR959974-1G
OR959974-5G
APOSOR959974-10GEA
602
CHF
APOSOR959974-10G
APOSOR959974-1G
APOSOR959974-5G
N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine 98%
N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine
Formel:
C₉H₁₅NS MW: 169,29 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05668044 CAS-Nummer: 58924-53-1 |