N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Acetamido-4-chloropyridine
OR959541-10G
OR959541-1G
OR959541-5G
APOSOR959541-10GEA
619
CHF
APOSOR959541-10G
APOSOR959541-1G
APOSOR959541-5G
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide
Formel:
C₇H₇ClN₂O MW: 170,6 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03394624 CAS-Nummer: 245056-66-0 |