5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959510-1G OR959510-250MG
APOSOR959510-1GEA 321 CHF
APOSOR959510-1G APOSOR959510-250MG
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11043995
CAS-Nummer: 1172085-67-4