Quinoline-6-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959498-1G
OR959498-5G
APOSOR959498-1GEA
36.1
CHF
APOSOR959498-1G
APOSOR959498-5G
Quinoline-6-carbonitrile 96%
Quinoline-6-carbonitrile
Formel:
C10H6N2 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09999543 CAS-Nummer: 23395-72-4 |