3-Chloro-6-piperidin-1-ylpyridazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959487-10G OR959487-1G OR959487-25G
APOSOR959487-10GEA 410 CHF
APOSOR959487-10G APOSOR959487-1G APOSOR959487-25G
3-Chloro-6-piperidin-1-ylpyridazine 98%
Formel: C₉H₁₂ClN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00574572
CAS-Nummer: 1722-11-8