2-Hydroxy-5-nitropyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR959459-1G OR959459-5G OR959459-25G
APOSOR959459-1GEA 101 CHF
APOSOR959459-1G APOSOR959459-5G APOSOR959459-25G
2-Hydroxy-5-nitropyrimidine 98%
2-Hydroxy-5-nitropyrimidine
Formel: C₄H₃N₃O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 3264-10-6