2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-5-methylpyridine-3-carbaldehyde
OR959452-1G OR959452-250MG
APOSOR959452-1GEA 136 CHF
APOSOR959452-1G APOSOR959452-250MG
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375370
CAS-Nummer: 92444-99-0