6-Chlor-3-formyl-2-picolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-methylpyridine-3-carbaldehyde, 6-Chloro-3-formyl-2-methylpyridine, 6-Chloro-2-methylnicotinaldehyde
OR959420-1G OR959420-5G
APOSOR959420-1GEA 36.7 CHF
APOSOR959420-1G APOSOR959420-5G
6-Chlor-3-formyl-2-picolin 98%
6-Chlor-3-formyl-2-picolin
Formel: C₇H₆ClNO
MW: 155,5800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368876
CAS-Nummer: 884495-36-7