3-Morpholinobenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9592-1G
OR9592-5G
APOSOR9592-1GEA
198
CHF
APOSOR9592-1G
APOSOR9592-5G
3-Morpholinobenzaldehyd 98%
3-Morpholinobenzaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ MW: 191,2264 g/mol Melting Pt: 68…70 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07772811 CAS-Nummer: 446866-87-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)