2,6-Dimethyl-4-heptanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959119-25G OR959119-100G OR959119-5G
APOSOR959119-25GEA 154 CHF
APOSOR959119-25G APOSOR959119-100G APOSOR959119-5G
2,6-Dimethyl-4-heptanol 95%
2,6-Dimethyl-4-heptanol
Formel: C₉H₂₀O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008944
CAS-Nummer: 108-82-7