Smoothened agonist
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-N-(trans-4-(methylamino)cyclohexyl)-N-(3-(pyridin-4-yl)benzyl)benzo[b]thiophene-2-carboxamide, 3-Chloro-N-[trans-4-(methylamino)cyclohexyl]-N-[3-(4-pyridinyl)benzyl]-1-benzothiophene-2-carboxamide, SAG
OR958890-1MG OR958890-25MG OR958890-5MG
APOSOR958890-1MGEA 181 CHF
APOSOR958890-1MG APOSOR958890-25MG APOSOR958890-5MG
Smoothened agonist
Smoothened agonist
Formel: C₂₈H₂₈ClN₃OS
MW: 490,062 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD22581513
CAS-Nummer: 912545-86-9