2,5-Dihydroxybenzoesäure, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
OR9586-100G OR9586-25G
APOSOR9586-100GEA 59.2 CHF
APOSOR9586-100G APOSOR9586-25G
2,5-Dihydroxybenzoesäure, technische Qualität
2,5-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Siedepunkt: 339
Melting Pt: 204…208 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002460
CAS-Nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409