Dimethoxy(methyl)phenylsilan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methylphenyldimethoxysilane, Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane
OR958491-100G OR958491-25G OR958491-5G
APOSOR958491-100GEA 85.4 CHF
APOSOR958491-100G APOSOR958491-25G APOSOR958491-5G
Dimethoxy(methyl)phenylsilan 98%
Dimethoxymethylphenylsilane
Formel: C₉H₁₄O₂Si
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008343
CAS-Nummer: 3027-21-2