cis-3-Carbomethoxycyclopentane-1-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958338-1G OR958338-250MG
APOSOR958338-1GEA 428 CHF
APOSOR958338-1G APOSOR958338-250MG
cis-3-Carbomethoxycyclopentane-1-carboxylic acid 95%
cis-3-Carbomethoxycyclopentane-1-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01311176
CAS-Nummer: 96382-85-3