2-Methylisoquinolin-1(2H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958031-1G
OR958031-250MG
OR958031-5G
APOSOR958031-1GEA
78.4
CHF
APOSOR958031-1G
APOSOR958031-250MG
APOSOR958031-5G
2-Methylisoquinolin-1(2H)-one 98%
2-Methylisoquinolin-1(2H)-one
Formel:
C₁₀H₉NO MW: 159.19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040275 CAS-Nummer: 4594-71-2 |