2,3-Dichlorpyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9580-100G OR9580-25G
APOSOR9580-100GEA 50.6 CHF
APOSOR9580-100G APOSOR9580-25G
2,3-Dichlorpyrazin 98%
2,3-Dichloropyrazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148.98 g/mol
Siedepunkt: 105…107 °C/50mmHg
Melting Pt: 22.5…24.5 °C
Dichte: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040964
CAS-Nummer: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1