3-Brom-5-chlorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9579-25G OR9579-1G OR9579-5G
APOSOR9579-25GEA 97.5 CHF
APOSOR9579-25G APOSOR9579-1G APOSOR9579-5G
3-Brom-5-chlorpyridin 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Melting Pt: 77…81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114221
CAS-Nummer: 73583-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III