2,3,4-Trichlorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957661-1G
OR957661-250MG
OR957661-5G
APOSOR957661-1GEA
638
CHF
APOSOR957661-1G
APOSOR957661-250MG
APOSOR957661-5G
2,3,4-Trichlorphenol 98%
2,3,4-Trichlorphenol
Formel:
C₆H₃Cl₃O MW: 197,45 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
15950-66-0 |