N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N,N-dimethylpyrazin-2-amine
OR957476-25G
APOSOR957476-25GEA 213 CHF
APOSOR957476-25G
N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine 95%
N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine
Formel: C₆H₈ClN₃
MW: 157,6 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12024889
CAS-Nummer: 61655-72-9