Ethyl-5-chloronicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957081-1G OR957081-5G
APOSOR957081-1GEA 87 CHF
APOSOR957081-1G APOSOR957081-5G
Ethyl-5-chloronicotinate 95%
Ethyl-5-chloronicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01692171
CAS-Nummer: 20825-98-3