4-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957014-1G
OR957014-5G
APOSOR957014-1GEA
73.1
CHF
APOSOR957014-1G
APOSOR957014-5G
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02261736 CAS-Nummer: 101349-71-7 |