3-(4-Chlorphenyl)propiononitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)propanenitrile
OR957004-1G OR957004-5G
APOSOR957004-1GEA 154 CHF
APOSOR957004-1G APOSOR957004-5G
3-(4-Chlorphenyl)propiononitril 95%
3-(4-Chlorphenyl)propiononitril
Formel: C₉H₈ClN
MW: 165,6195 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310802
CAS-Nummer: 32327-71-2