2-Chlor-4-methylanisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-1-methoxy-4-methylbenzene, 3-Chloro-4-methoxytoluene
OR956946-1G
OR956946-5G
APOSOR956946-1GEA
73.1
CHF
APOSOR956946-1G
APOSOR956946-5G
2-Chlor-4-methylanisol 95%
2-Chlor-4-methylanisol
Formel:
C₈H₉ClO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060649 CAS-Nummer: 22002-44-4 |