4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956934-5G
APOSOR956934-5GEA 201 CHF
APOSOR956934-5G
4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00825711
CAS-Nummer: 15953-73-8