Methyl-5-hydroxynicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl 5-hydroxynicotinate, Methyl 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylate
OR9567-25G
APOSOR9567-25GEA 68 CHF
APOSOR9567-25G
Methyl-5-hydroxynicotinat 98%
Methyl-5-hydroxynicotinat
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Melting Pt: 195…197 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00191521
CAS-Nummer: 30766-22-4