1-tert-Butyl-3-nitrobenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(tert-Butyl)-3-nitrobenzene
OR956369-5G
APOSOR956369-5GEA
76.6
CHF
APOSOR956369-5G
1-tert-Butyl-3-nitrobenzol 95%
1-tert-Butyl-3-nitrobenzol
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00086569 CAS-Nummer: 23132-52-7 |