Methyl-2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955907-1G
OR955907-5G
APOSOR955907-1GEA
124
CHF
APOSOR955907-1G
APOSOR955907-5G
Methyl-2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12031219 CAS-Nummer: 535936-86-8 |