Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955705-10G
OR955705-1G
OR955705-5G
APOSOR955705-10GEA
1040
CHF
APOSOR955705-10G
APOSOR955705-1G
APOSOR955705-5G
Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 96%
Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01553045 CAS-Nummer: 52459-90-2 |