Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR955617-1G
OR955617-5G
APOSOR955617-1GEA
323
CHF
APOSOR955617-1G
APOSOR955617-5G
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate 95+%
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD04117784 CAS-Nummer: 59899-89-7 |