4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9556-1G OR9556-250MG
APOSOR9556-1GEA 1170 CHF
APOSOR9556-1G APOSOR9556-250MG
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₁₀BNO₅S
MW: 243.04 g/mol
Melting Pt: 130…134 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436010
CAS-Nummer: 913835-52-6