Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955468-1G
OR955468-5G
APOSOR955468-1GEA
25.8
CHF
APOSOR955468-1G
APOSOR955468-5G
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₆H₅ClO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203698 CAS-Nummer: 35475-03-7 |