Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR955457-1G
APOSOR955457-1GEA 236 CHF
APOSOR955457-1G
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11053755
CAS-Nummer: 5952-93-2