Biphenyl-3-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954760-25G
OR954760-5G
APOSOR954760-25GEA
82.5
CHF
APOSOR954760-25G
APOSOR954760-5G
Biphenyl-3-ol 98%
Biphenyl-3-ol
Formel:
C₁₂H₁₀O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002294 CAS-Nummer: 580-51-8 |