2-(2-Chlorphenyl)thioacetamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Chlorophenyl)ethanethioamide
OR954558-10G OR954558-1G OR954558-5G
APOSOR954558-10GEA 905 CHF
APOSOR954558-10G APOSOR954558-1G APOSOR954558-5G
2-(2-Chlorphenyl)thioacetamid 98%
2-(2-Chlorphenyl)thioacetamid
Formel: C₈H₈ClNS
MW: 185.67 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00278248
CAS-Nummer: 673476-96-5