5-(4-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954504-10G OR954504-1G OR954504-5G
APOSOR954504-10GEA 905 CHF
APOSOR954504-10G APOSOR954504-1G APOSOR954504-5G
5-(4-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
5-(4-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11046712
CAS-Nummer: 83725-78-4