1,2-Dimethylbenzimidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR954313-1G OR954313-5G
APOSOR954313-1GEA 87 CHF
APOSOR954313-1G APOSOR954313-5G
1,2-Dimethylbenzimidazole 98%
1,2-Dimethylbenzimidazole
Formel: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022840
CAS-Nummer: 2876-08-6