Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR954166-1G OR954166-5G
APOSOR954166-1GEA 55.7 CHF
APOSOR954166-1G APOSOR954166-5G
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04966956
CAS-Nummer: 167479-13-2