3-(Benzyloxy)-4-brombenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9541-1G OR9541-5G
APOSOR9541-1GEA 172 CHF
APOSOR9541-1G APOSOR9541-5G
3-(Benzyloxy)-4-brombenzoesäure 98%
3-(Benzyloxy)-4-brombenzoesäure
Formel: C₁₄H₁₁BrO₃
MW: 307,139 g/mol
Melting Pt: 198…201 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436069
CAS-Nummer: 17054-27-2