Methyl-2-pyridinylacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Pyridineacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Pyridineacetate, Methyl 2-(pyridin-2-yl)acetate, 2-Pyridylacetic Acid Methyl Ester
OR954071-25G
APOSOR954071-25GEA 119 CHF
APOSOR954071-25G
Methyl-2-pyridinylacetat 95%
Methyl-2-pyridinylacetat
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Siedepunkt: 137 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006358
CAS-Nummer: 1658-42-0