(Indan-5-yloxy)acetic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-((2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)oxy)acetic acid
OR954050-10G
OR954050-1G
OR954050-5G
APOSOR954050-10GEA
1210
CHF
APOSOR954050-10G
APOSOR954050-1G
APOSOR954050-5G
(Indan-5-yloxy)acetic acid 96%
(Indan-5-yloxy)acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01672404 CAS-Nummer: 1878-58-6 |