2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954047-1G OR954047-250MG
APOSOR954047-1GEA 522 CHF
APOSOR954047-1G APOSOR954047-250MG
2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
2-(Ethylthio)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00094046
CAS-Nummer: 21101-79-1